주요 문서
AMBH2D6F1934
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-chloropicolinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
236.45
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-5-chloro-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H3BrClNO2/c7-4-1-3(8)2-9-5(4)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
InChI key
IUWXGYGVXBPNHT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1189513-50-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)