주요 문서
AMBH2D6F18ED
Ambeed, Inc.
6-Bromopyridine-2,3-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.03
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-2,3-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C5H6BrN3/c6-4-2-1-3(7)5(8)9-4/h1-2H,7H2,(H2,8,9)
InChI key
LWXOPWFJTFAZRO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/129012-04-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)