주요 문서
AMBH2D6F18E8
Ambeed, Inc.
1,7-Dichloroisoquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.05
MDL number:
Iupac Name
1,7-dichloroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5Cl2N/c10-7-2-1-6-3-4-12-9(11)8(6)5-7/h1-5H
InChI key
NRBSVPXPMBQUGX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/70810-24-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)