주요 문서
AMBH2D6F18A5
Ambeed, Inc.
2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.1
MDL number:
Iupac Name
2-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C5H4F3N3/c6-5(7,8)4-10-2-1-3(9)11-4/h1-2H,(H2,9,10,11)
InChI key
XJHPDOAHPIXTPH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/672-42-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)