주요 문서
AMBH2D6F100E
Ambeed, Inc.
(6-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-3-yl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.07
MDL number:
Iupac Name
6-(4-methyl-1-piperazinyl)-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H16BN3O2/c1-13-4-6-14(7-5-13)10-3-2-9(8-12-10)11(15)16/h2-3,8,15-16H,4-7H2,1H3
InChI key
YGZOCDXCJWHNQN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/936353-84-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)