주요 문서
AMBH2D6F0F9B
Ambeed, Inc.
5-Methyl-2-thiazolemethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
129.18
MDL number:
Iupac Name
(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C5H7NOS/c1-4-2-6-5(3-7)8-4/h2,7H,3H2,1H3
InChI key
BWKAOFJDCPNWEC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/202932-04-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)