주요 문서
AMBH2D6F0F35
Ambeed, Inc.
3-Bromo-6-methylpyridazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.01
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-6-methylpyridazine
Inchi Code
1S/C5H5BrN2/c1-4-2-3-5(6)8-7-4/h2-3H,1H3
InChI key
RACIHBXDZONTQJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/65202-58-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)