주요 문서
AMBH2D6F0F34
Ambeed, Inc.
2-(1H-Imidazol-1-yl)ethanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.61
MDL number:
Iupac Name
2-(1H-imidazol-1-yl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N3.ClH/c6-1-3-8-4-2-7-5-8;/h2,4-5H,1,3,6H2;1H
InChI key
VOALRMMSSHIANT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/154094-97-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)