주요 문서
AMBH2D6F0F0B
Ambeed, Inc.
a-Tosyl-(3-methoxybenzyl) isocyanide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
301.37
MDL number:
Iupac Name
1-{isocyano[(4-methylphenyl)sulfonyl]methyl}-3-methoxybenzene
Inchi Code
1S/C16H15NO3S/c1-12-7-9-15(10-8-12)21(18,19)16(17-2)13-5-4-6-14(11-13)20-3/h4-11,16H,1,3H3
InChI key
INJOLCGALKIREA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/394655-17-5.html
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)