주요 문서
AMBH2D6F0EDA
Ambeed, Inc.
7-Bromo-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.02
MDL number:
Iupac Name
7-bromo-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Inchi Code
1S/C6H4BrN3/c7-4-1-2-8-6-5(4)9-3-10-6/h1-3H,(H,8,9,10)
InChI key
DEFSPWZHYXXHLB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1207174-85-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)