주요 문서
AMBH2D6F0E14
Ambeed, Inc.
1-(4-Bromophenyl)cyclobutanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
262.58
MDL number:
Iupac Name
1-(4-bromophenyl)cyclobutanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12BrN.ClH/c11-9-4-2-8(3-5-9)10(12)6-1-7-10;/h2-5H,1,6-7,12H2;1H
InChI key
MBVNGJIDWFRMRW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1193389-40-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)