주요 문서
AMBH2D6F0D8B
Ambeed, Inc.
2,6-Dichloropyrimidine-4-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.99
MDL number:
Iupac Name
2,6-dichloro-4-pyrimidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C5HCl2N3/c6-4-1-3(2-8)9-5(7)10-4/h1H
InChI key
HLAOENZTDMPYNY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/26293-93-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)