주요 문서
AMBH2D6F0D28
Ambeed, Inc.
4-Cyclopropylbenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
146.19
MDL number:
Iupac Name
4-cyclopropylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10O/c11-7-8-1-3-9(4-2-8)10-5-6-10/h1-4,7,10H,5-6H2
InChI key
CZUQVKFJAJAHGK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/20034-50-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)