주요 문서
AMBH2D6F0D02
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-cyanobenzeneacetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.06
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-2-(cyanomethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H5BrN2/c10-9-2-1-8(6-12)7(5-9)3-4-11/h1-2,5H,3H2
InChI key
ULEYEDQUDZWJBR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/925672-88-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)