주요 문서
AMBH2D6F0CFB
Ambeed, Inc.
8-Chloro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.56
MDL number:
Iupac Name
8-chloro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C5H3ClN4/c6-4-5-8-3-9-10(5)2-1-7-4/h1-3H
InChI key
VZMFNXVRYOJRMK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74803-32-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)