주요 문서
AMBH2D6F0C9F
Ambeed, Inc.
Methyl 2-amino-4-iodobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
277.06
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-amino-4-iodobenzoate
Inchi Code
1S/C8H8INO2/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,10H2,1H3
InChI key
FSNRVHNXSYBHSI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/144550-76-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)