주요 문서
AMBH2D6F0C8A
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
237.08
MDL number:
Iupac Name
ethyl 5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C5H5BrN2O2S/c1-2-10-4(9)3-7-8-5(6)11-3/h2H2,1H3
InChI key
KDZLTNORBKZJKE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1030613-07-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1030613-07-0.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)