주요 문서
AMBH2D6F0C42
Ambeed, Inc.
Methyl 1,3,4-trimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
168.2
MDL number:
Iupac Name
methyl 1,3,4-trimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-5-6(2)9-10(3)7(5)8(11)12-4/h1-4H3
InChI key
OCUDOHHJNZEDML-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/773136-70-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)