주요 문서
AMBH2D6F0BD3
Ambeed, Inc.
3,6-Dichloropicolinaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176
MDL number:
Iupac Name
3,6-dichloro-2-pyridinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H3Cl2NO/c7-4-1-2-6(8)9-5(4)3-10/h1-3H
InChI key
AXJGZYKXECWPOM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/343781-53-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)