주요 문서
AMBH2D6F0BA0
Ambeed, Inc.
1-(Pyridazin-4-yl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
122.13
MDL number:
Iupac Name
1-(4-pyridazinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C6H6N2O/c1-5(9)6-2-3-7-8-4-6/h2-4H,1H3
InChI key
IWFYWGOLMZIBQB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50901-46-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)