주요 문서
AMBH2D6F0B6B
Ambeed, Inc.
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.92
MDL number:
Iupac Name
3-fluoro-4-hydroxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H6BFO3/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9-11H
InChI key
OYNDLOJPYURCJG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/182344-14-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)