Iupac Name
tert-butyl 3-azetidinylcarbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O2.ClH/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-9-5-6;/h6,9H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11);1H
InChI key
VLOLOLUAVFGUTD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/217806-26-3.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.