주요 문서
AMBH2D6F0444
Ambeed, Inc.
4-Methylmorpholin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
115.13
MDL number:
Iupac Name
4-methyl-2-morpholinone
Inchi Code
1S/C5H9NO2/c1-6-2-3-8-5(7)4-6/h2-4H2,1H3
InChI key
NMAIBUJJZUMSPH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18424-96-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)