주요 문서
AMBH2D6F0403
Ambeed, Inc.
2,4-Dichloro-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.52
MDL number:
Iupac Name
2,4-dichloro-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7Cl2N3.ClH/c8-6-4-3-10-2-1-5(4)11-7(9)12-6;/h10H,1-3H2;1H
InChI key
MDEUNLWIRLXZJC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1208901-69-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)