주요 문서
AMBH2D6F03F4
Ambeed, Inc.
4-Amino-5-methylpyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
109.13
MDL number:
Iupac Name
5-methyl-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C5H7N3/c1-4-2-7-3-8-5(4)6/h2-3H,1H3,(H2,6,7,8)
InChI key
XSCYITPLDKUZJB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22433-68-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)