주요 문서
AMBH2D6F03DE
Ambeed, Inc.
N4-(3-Bromophenyl)quinazoline-4,6-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
315.17
MDL number:
Iupac Name
N~4~-(3-bromophenyl)-4,6-quinazolinediamine
Inchi Code
1S/C14H11BrN4/c15-9-2-1-3-11(6-9)19-14-12-7-10(16)4-5-13(12)17-8-18-14/h1-8H,16H2,(H,17,18,19)
InChI key
IZQHULBHKPGOAP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/169205-78-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)