주요 문서
AMBH2D6F03DB
Ambeed, Inc.
6-Iodopyrimidin-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221
MDL number:
Iupac Name
6-iodo-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C4H4IN3/c5-3-1-4(6)8-2-7-3/h1-2H,(H2,6,7,8)
InChI key
LQSJUQMCZHVKES-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53557-69-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)