주요 문서
AMBH2D6F03AA
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-aminofuro[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.2
MDL number:
Iupac Name
ethyl 3-aminofuro[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O3/c1-2-14-10(13)8-7(11)6-4-3-5-12-9(6)15-8/h3-5H,2,11H2,1H3
InChI key
BBWDTHBRBASZIK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/371945-06-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)