주요 문서
AMBH2D6F034E
Ambeed, Inc.
(2,4-Dimethoxyphenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
258.27
MDL number:
Iupac Name
(2,4-dimethoxyphenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C15H14O4/c1-18-12-7-8-13(14(9-12)19-2)15(17)10-3-5-11(16)6-4-10/h3-9,16H,1-2H3
InChI key
QEHRETCJMLQPCR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41351-30-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)