주요 문서
AMBH2D6F0341
Ambeed, Inc.
(3-Fluoro-5-hydroxyphenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.92
MDL number:
Iupac Name
3-fluoro-5-hydroxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H6BFO3/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,9-11H
InChI key
RMBFBZIEXCTPDB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/871329-82-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)