주요 문서
AMBH2D6F0331
Ambeed, Inc.
7-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.02
MDL number:
Iupac Name
7-bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Inchi Code
1S/C6H4BrN3/c7-4-1-8-2-5-6(4)10-3-9-5/h1-3H,(H,9,10)
InChI key
UOGAFIAGSJONEX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90993-26-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)