주요 문서
AMBH2D6F031F
Ambeed, Inc.
4-Chloro-6-methoxypyrimidin-5-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.57
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-6-methoxy-5-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C5H6ClN3O/c1-10-5-3(7)4(6)8-2-9-5/h2H,7H2,1H3
InChI key
SDMMBMBLFCTDIJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15846-19-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)