주요 문서
AMBH2D6F0302
Ambeed, Inc.
6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.48
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-5-3-6(9)7-10-1-2-11(7)4-5/h1-4H
InChI key
FYUCIRHQXQEOJW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/474708-88-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)