주요 문서
AMBH2D6F02F4
Ambeed, Inc.
6,8-Dibromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
290.94
MDL number:
Iupac Name
6,8-dibromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C7H5Br2N3/c1-4-2-12-3-5(8)11-6(9)7(12)10-4/h2-3H,1H3
InChI key
VBOLRIOORWFVNK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1208082-91-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)