주요 문서
AMBH2D6F0284
Ambeed, Inc.
(4-Chloro-5-fluoropyridin-2-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.56
MDL number:
Iupac Name
(4-chloro-5-fluoro-2-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H5ClFNO/c7-5-1-4(3-10)9-2-6(5)8/h1-2,10H,3H2
InChI key
VYGKQYHESCOCGJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/113209-90-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/113209-90-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)