주요 문서
AMBH2D6F025C
Ambeed, Inc.
3-Chloro-5-nitropyridin-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.56
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-5-nitro-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4ClN3O2/c6-3-1-8-2-4(5(3)7)9(10)11/h1-2H,(H2,7,8)
InChI key
IXJAZHZQIPPEDN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89284-28-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)