주요 문서
AMBH2D6F024B
Ambeed, Inc.
1-(1-Methyl-1h-pyrazol-4-yl)-ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
124.14
MDL number:
Iupac Name
1-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c1-5(9)6-3-7-8(2)4-6/h3-4H,1-2H3
InChI key
PINVCRAZGLSROU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/37687-18-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)