주요 문서
AMBH2D6F0246
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(4-formylphenyl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.19
MDL number:
Iupac Name
methyl (4-formylphenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H10O3/c1-13-10(12)6-8-2-4-9(7-11)5-3-8/h2-5,7H,6H2,1H3
InChI key
YPJYQGMVBYQTTA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/96524-70-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)