주요 문서
AMBH2D6F020C
Ambeed, Inc.
3-Bromoisonicotinamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.02
MDL number:
Iupac Name
3-bromoisonicotinamide
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O/c7-5-3-9-2-1-4(5)6(8)10/h1-3H,(H2,8,10)
InChI key
YQOHJFWLALWBBP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13958-99-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)