주요 문서
AMBH2D6F01F3
Ambeed, Inc.
Methyl 5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
143.14
MDL number:
Iupac Name
methyl 5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H9NO3/c1-10-6(9)4-2-5(8)7-3-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
FJRTVLWHONLTLA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35309-35-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/35309-35-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)