주요 문서
AMBH2D6F016D
Ambeed, Inc.
3-Chloropyridine-2-carboxaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
141.56
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-2-pyridinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H4ClNO/c7-5-2-1-3-8-6(5)4-9/h1-4H
InChI key
QXNVCYJXFQPEKQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/206181-90-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)