주요 문서
AMBH2D6F0132
Ambeed, Inc.
3-Chloropyridazin-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
129.55
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-4-pyridazinamine
Inchi Code
1S/C4H4ClN3/c5-4-3(6)1-2-7-8-4/h1-2H,(H2,6,7)
InChI key
MCWXCHZBZFOHFB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55928-83-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)