주요 문서
AMBH2D6F00F0
Ambeed, Inc.
3-(Aminomethyl)benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
132.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
3-(aminomethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H8N2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5,9H2
InChI key
XFKPORAVEUOIRF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10406-24-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/10406-24-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)