주요 문서
AMBH2D6F00EC
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (5-bromopyrazin-2-yl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
274.12
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 5-bromo-2-pyrazinylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H12BrN3O2/c1-9(2,3)15-8(14)13-7-5-11-6(10)4-12-7/h4-5H,1-3H3,(H,12,13,14)
InChI key
PNYUSBALYDXDRK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/914349-79-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)