주요 문서
AMBH2D6EF903
Ambeed, Inc.
1-Carbobenzoxy-3-piperidinecarboxylic Acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
263.29
MDL number:
Iupac Name
1-[(benzyloxy)carbonyl]-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H17NO4/c16-13(17)12-7-4-8-15(9-12)14(18)19-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12H,4,7-10H2,(H,16,17)
InChI key
FFLPIVZNYJKKDM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/78190-11-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)