주요 문서
AMBH2D6EF805
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (6-chloropyridin-2-yl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
228.68
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 6-chloro-2-pyridinylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H13ClN2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-8-6-4-5-7(11)12-8/h4-6H,1-3H3,(H,12,13,14)
InChI key
UEYNRRQJJHZENW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/159603-71-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)