주요 문서
AMBH2D6EF7E5
Ambeed, Inc.
Tacrine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.73
MDL number:
Iupac Name
1,2,3,4-tetrahydro-9-acridinamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H14N2.ClH/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;/h1,3,5,7H,2,4,6,8H2,(H2,14,15);1H
InChI key
ZUFVXZVXEJHHBN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1684-40-8.html
Synonym
1,2,3,4-Tetrahydroacridin-9-amine hydrochloride
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1684-40-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)