주요 문서
AMBH2D6EF6EF
Ambeed, Inc.
7-Chloropyrido[3,4-b]pyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.58
MDL number:
Iupac Name
7-chloropyrido[3,4-b]pyrazine
Inchi Code
1S/C7H4ClN3/c8-7-3-5-6(4-11-7)10-2-1-9-5/h1-4H
InChI key
JZAAFHCCXSMDIE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/93049-39-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)