Iupac Name
[({[(benzyloxy)carbonyl]amino}acetyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C12H14N2O5/c15-10(13-7-11(16)17)6-14-12(18)19-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,13,15)(H,14,18)(H,16,17)
InChI key
VFRCXEHNAFUTQC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2566-19-0.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.