주요 문서
AMBH2D6EF479
Ambeed, Inc.
3-Fluoro-N,N-dimethylaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
139.17
MDL number:
Iupac Name
3-fluoro-N,N-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-10(2)8-5-3-4-7(9)6-8/h3-6H,1-2H3
InChI key
SDDGNMXIOGQCCH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2107-43-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)